Wichtige Dokumente
BP1131
Ethinodioldiacetat
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
(3β, 17α)-19-Norpregn-4-en-20-in-3,17-diol-diacetat, 3β,17β-Diacetoxy-17α-ethinyl-4-oestren, Etynodiol-acetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ethynodiol
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@]12CC[C@H](OC(C)=O)C=C1CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4(OC(C)=O)C#C
InChI
1S/C24H32O4/c1-5-24(28-16(3)26)13-11-22-21-8-6-17-14-18(27-15(2)25)7-9-19(17)20(21)10-12-23(22,24)4/h1,14,18-22H,6-13H2,2-4H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23-,24-/m0/s1
InChIKey
ONKUMRGIYFNPJW-KIEAKMPYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PGR(5241)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)