Merck
BCR682
Muschelgewebe (PCB′s)
BCR®, certified reference material
Größe auswählen
70 G
CHF 412.00
CHF 412.00
Voraussichtliches Versanddatum22. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
70 G
CHF 412.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 412.00
Voraussichtliches Versanddatum22. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Matrix
mussel
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR682
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants: PCB 28, PCB 52, PCB 118, PCB 138, PCB 149, PCB 153, PCB 170, PCB 180
Matrix Group: Fish and Seafood
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)