Merck
BCR267
Indeno[1,2,3-cd]fluoranthen
BCR®, certified reference material
Größe auswählen
20 MG
CHF 345.00
CHF 345.00
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 MG
CHF 345.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.33
Beilstein:
1970675
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
CHF 345.00
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
c1ccc-2c(c1)-c3ccc4-c5ccccc5-c6ccc-2c3c46
InChI
1S/C22H12/c1-2-6-14-13(5-1)17-9-10-19-15-7-3-4-8-16(15)20-12-11-18(14)21(17)22(19)20/h1-12H
InChIKey
XAKRHFYJDSMEMI-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR267
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)