Merck
BCR038
Flugasche aus pulverisierter Kohle (Spurenelemente)
BCR®, certified reference material
Größe auswählen
5 G
CHF 259.00
CHF 259.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 259.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 259.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Format
neat
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR038
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)