B0200050
Baclofen-Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(4RS)-4-(4-Chlorphenyl)-pyrrolidin-2-on, 4-(4-Chlorphenyl)-2-pyrrolidinon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
baclofen
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1ccc(cc1)C2CNC(=O)C2
InChI
1S/C10H10ClNO/c11-9-3-1-7(2-4-9)8-5-10(13)12-6-8/h1-4,8H,5-6H2,(H,12,13)
InChIKey
OVRPDYOZYMCTAK-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)