Wichtige Dokumente
A9706
Anthrachinon-2,6-disulfonsäure Dinatriumsalz
≥98%
Synonym(e):
9,10-Anthrachinon-2,6-disulfonsäuren Dinatriumsalz, 9,10-Dihydro-9,10-dioxo-2,6-anthracendisulfonsäure Dinatriumsalz
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H6Na2O8S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
412.30
Beilstein:
3582949
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Empfohlene Produkte
Assay
≥98%
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2C(=O)c3cc(ccc3C(=O)c2c1)S([O-])(=O)=O
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?