Merck
A5348
Sigma-Aldrich
N-(5-Aminopentyl)biotinamid -trifluoracetat (Salz)
≥98% (TLC), solid
Synonym(e):
Biotin–Cadaverin
Größe auswählen
25 MG
CHF 601.00
CHF 601.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
CHF 601.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H29F3N4O4S
Molekulargewicht:
442.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
CHF 601.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (TLC)
Form
solid
Mol-Gew.
442.5
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO or DMF: soluble
Anwendung(en)
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC(=O)C(F)(F)F.NCCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SCC2NC(=O)NC12
InChI
1S/C15H28N4O2S.C2HF3O2/c16-8-4-1-5-9-17-13(20)7-3-2-6-12-14-11(10-22-12)18-15(21)19-14;3-2(4,5)1(6)7/h11-12,14H,1-10,16H2,(H,17,20)(H2,18,19,21);(H,6,7)/t11-,12-,14-;/m0./s1
InChIKey
QWKKJNXOPDNIEU-RGESYUBESA-N
Anwendung
Biotinylierungsreagens
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)