Wichtige Dokumente
95343
(±)-1-Amino-2-Propanol
analytical standard
Synonym(e):
(±)-Isopropanolamin
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98.0% (GC)
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: ~50:50 (racem)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.5% water
Brechungsindex
n20/D 1.446-1.450
n20/D 1.4478 (lit.)
bp
160 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−2 °C (lit.)
Dichte
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(O)CN
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3
InChIKey
HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)