94772
Schwermetall Mischung III
(in 12% nitric acid), TraceCERT®, acc. to Colorado state regulation
About This Item
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
As, 40 mg/L
Cd, 40 mg/L
Hg, 20 mg/L
Pb, 100 mg/L
Konzentration
(in 12% nitric acid)
Methode(n)
ICP: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cannabis testing
Format
multi-component solution
Allgemeine Beschreibung
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Anwendung
Suitable for ICP-OES and ICP-MS
Angaben zur Herstellung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)