Merck
93630
Sigma-Aldrich
Trypsin, TPCK-behandelt, aus Rinderpankreas
~7500 U/mg
Synonym(e):
TPCK-Trypsin
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Spezifische Aktivität
~7500 U/mg
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Einheitendefinition
1 U entspricht der Enzymmenge, die bei 253 nm eine Extinktionszunahme von 0.001 pro Minute bei pH 7.6 und 25°C bewirkt (N-Benzoyl-L-argininethylester, Fluka®-Nr. 12880, als Substrat)
Sonstige Hinweise
TPCK-treatment irreversibly inhibits the chymotrypsin-activity without affecting the trypsin-activity; Application in (selective) hydrolysis/condensation of amide bonds; Tryptic degradation of opioid peptide precursors in rat brain
Sales restrictions may apply
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A. Florsheimer et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 119, 1323-1323 (1988)
G Q Zhang et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 39(9), 2369-2372 (1991-09-01)
A high-performance liquid chromatographic method involving postcolumn fluorescence derivatization is described for the quantification of five fragment peptides (methionine-enkephalin-Thr-Ser-Glu-Lys, methionine-enkephalin-Lys, methionine-enkephalin-Arg, leucine-enkephalin-Lys and leucine-enkephalin-Arg) released by tryptic digestion from the opioid peptide precursors (proopiomeranocortin and proenkephalins A and B) in
Direct evidence for the presence of histidine in the active center of chymotrypsin.
G SCHOELLMANN et al.
Biochemistry, 2, 252-255 (1963-03-01)