Merck
93521
Sigma-Aldrich
Bis-[tris-(3-(1H,1H,2H,2H-perfluordecyl)-phenyl)-phosphin]-palladium(II)-dichlorid
technical, ≥90% (AAS)
Synonym(e):
Bis-[tris-(3-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluordecyl)-phenyl)-phosphin]-palladium(II)-dichlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C96H48Cl2F102P2Pd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
3378.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
technical
Assay
≥90% (AAS)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: palladium
mp (Schmelzpunkt)
140-145 °C
SMILES String
Cl[Pd]Cl.FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCc1cccc(c1)P(c2cccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c2)c3cccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c3.FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCc4cccc(c4)P(c5cccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c5)c6cccc(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)c6
InChI
1S/2C48H24F51P.2ClH.Pd/c2*49-25(50,28(55,56)31(61,62)34(67,68)37(73,74)40(79,80)43(85,86)46(91,92)93)13-10-19-4-1-7-22(16-19)100(23-8-2-5-20(17-23)11-14-26(51,52)29(57,58)32(63,64)35(69,70)38(75,76)41(81,82)44(87,88)47(94,95)96)24-9-3-6-21(18-24)12-15-27(53,54)30(59,60)33(65,66)36(71,72)39(77,78)42(83,84)45(89,90)48(97,98)99;;;/h2*1-9,16-18H,10-15H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
HIDVEVKTXQUVSJ-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Katalysator für Stille- und Suzuki-Kupplung in Fluor-Zweiphasensystemen (FBS)
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Sonstige Hinweise
Perfluoro-tagged Pd complexes for palladium-catalyzed Suzuki couplings in a fluorous biphasic system[1]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Liver
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S. Schneider et al.
Helvetica Chimica Acta, 84, 735-735 (2001)