Wichtige Dokumente
93299
Tris(2-ethylhexyl)phosphat
Selectophore™, ≥99.0%
Synonym(e):
‘Trioctyl′-phosphat
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
2.1 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Beschreibung
for ion-selective electrodes
Produktlinie
Selectophore™
Assay
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.443
n20/D 1.444 (lit.)
bp
215 °C/4 mmHg (lit.)
Dichte
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
Eignung
corresponds to standard for filter test
SMILES String
CCCCC(CC)COP(=O)(OCC(CC)CCCC)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H51O4P/c1-7-13-16-22(10-4)19-26-29(25,27-20-23(11-5)17-14-8-2)28-21-24(12-6)18-15-9-3/h22-24H,7-21H2,1-6H3
InChIKey
GTVWRXDRKAHEAD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Tris(2-ethylhexyl) phosphate may be used as an extractant in the extraction of scandium(III) and yttrium(III) from salicylate media.[1]
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
338.0 °F
Flammpunkt (°C)
170 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?