Merck
92760
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)isocyanat
technical, ≥95% (GC)
Synonym(e):
Isocyanatotrimethylsilan
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3SiNCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.21
Beilstein:
1744962
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical
Assay
≥95% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.396 (lit.)
n20/D 1.397
bp
90-92 °C (lit.)
Dichte
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
C[Si](C)(C)N=C=O
InChI
1S/C4H9NOSi/c1-7(2,3)5-4-6/h1-3H3
InChIKey
NIZHERJWXFHGGU-UHFFFAOYSA-N
Vorsicht
kann beim Lagern trüb werden
Sonstige Hinweise
Versatile reactive organic isocyanate; preparation of primary amines from Grignard reagents or from organo-lithiums
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
23.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A.C. Curran et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 983-983 (1976)
K.A. Parker et al.
Tetrahedron Letters, 981-981 (1975)