Wichtige Dokumente
91446
Pentadecansäure
analytical standard
Synonym(e):
C15:0, NSC 28486, Pentadecylsäure
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
257 °C/100 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
51-53 °C (lit.)
51-55 °C
Format
neat
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)
InChIKey
WQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?