Wichtige Dokumente
91018
(S)-NIFE
for chiral derivatization, ≥98.0%
Synonym(e):
N-(4-Nitrophenoxycarbonyl)-L-phenylalanin-2-methoxyethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
Assay
≥98.0% (HPLC)
≥98.0%
Form
powder
SMILES String
COCCOC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H20N2O7/c1-26-11-12-27-18(22)17(13-14-5-3-2-4-6-14)20-19(23)28-16-9-7-15(8-10-16)21(24)25/h2-10,17H,11-13H2,1H3,(H,20,23)/t17-/m0/s1
InChIKey
ZSOUYIBYVUBOGT-KRWDZBQOSA-N
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)