Wichtige Dokumente
90867
(−)-Methyl-L-lactat
analytical standard
Synonym(e):
Methyl-(S)-(−)-lactat
About This Item
Qualitätsniveau
Qualität
analytical standard
Assay
≥98.5% (GC)
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥97.0%
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.3% water
Brechungsindex
n20/D 1.413 (lit.)
n20/D 1.413-1.415
bp
144-145 °C (lit.)
Dichte
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
COC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)4(6)7-2/h3,5H,1-2H3/t3-/m0/s1
InChIKey
LPEKGGXMPWTOCB-VKHMYHEASA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
120.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
49 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)