Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)c1ccc(OC)cc1O[C@@H]2O[C@H](CO[C@@H]3OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C20H28O13/c1-28-8-3-4-9(18(27)29-2)11(5-8)32-20-17(26)15(24)14(23)12(33-20)7-31-19-16(25)13(22)10(21)6-30-19/h3-5,10,12-17,19-26H,6-7H2,1-2H3/t10-,12-,13+,14-,15+,16-,17-,19+,20-/m1/s1
InChI key
DZRVGBRAMLSZDQ-HSMQXHTESA-N
Application
Packaging
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 90657-5MG | 04061834391319 |