Merck
90430
Sigma-Aldrich
Triethylenglycol-di(p-toluolsulfonat)
purum, ≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
2,2′-(Ethylendioxy)-diethyl-ditosylat, Triethylenglykol-ditosylat
About This Item
Lineare Formel:
(CH3C6H4SO3CH2CH2OCH2-)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
458.55
Beilstein:
632509
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
78-82 °C (lit.)
78-82 °C
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C20H26O8S2/c1-17-3-7-19(8-4-17)29(21,22)27-15-13-25-11-12-26-14-16-28-30(23,24)20-9-5-18(2)6-10-20/h3-10H,11-16H2,1-2H3
InChIKey
KCONMNWPRXAWKK-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Versatile building block for the synthesis of crown ethers, cryptands, and analogues
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
G.W. Gokel et al.
Macrocyclic Polyether Synthesis (1982)