Merck
89428
Supelco
Flubendiamid-(Ph-methyl-d3)
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
N2-[1,1-Dimethyl-2-(methylsulfonyl)-ethyl]-3-iod-N1-{2-methyl-d3-4-[1,2,2,2-tetrafluor-1-(trifluormethyl)-ethyl]-phenyl}-1,2-benzoldicarboxamid, Flubendiamid-d3
Größe auswählen
5 MG
CHF 278.00
CHF 278.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
CHF 278.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23D3H19F7IN2O4S
Molekulargewicht:
685.41
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
CHF 278.00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
agriculture
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)