89257
Fenthion-oxon
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
O,O′-Dimethyl O′′-[3-methyl-4-(methylthio)-phenyl]-phosphat, Dimethyl-(4-methylthio-m-tolyl)-phosphat, Fenoxon, Fenthoxon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=P(OC1=CC(C)=C(SC)C=C1)(OC)OC
InChI
1S/C10H15O4PS/c1-8-7-9(5-6-10(8)16-4)14-15(11,12-2)13-3/h5-7H,1-4H3
InChIKey
ZNRZGJAHNMGWQN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?