Wichtige Dokumente
87649
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol
puriss., ≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(S)-(+)-α-Tetralol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
puriss.
Assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
Form
crystals
Optische Aktivität
[α]20/D +33±1°, c = 2.5% in chloroform
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: 99:1 (GC)
mp (Schmelzpunkt)
37-39 °C
SMILES String
O[C@H]1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10-11H,3,5,7H2/t10-/m0/s1
InChIKey
JAAJQSRLGAYGKZ-JTQLQIEISA-N
Angaben zum Gen
human ... UGT2B17(7367) , UGT2B7(7364)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)