87215
Trimethyl-(tetradecyl)-ammonium-hydrogensulfat
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
Synonym(e):
Tetradecyltrimethylammoniumhydrogensulfat, Trimethyltetradecylammonium-bisulfat
About This Item
Beschreibung
cationic
Assay
≥99.0% (T)
Qualität
LiChropur™
Methode(n)
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
UV-Absorption
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 290 nm Amax: 0.06
λ: 300 nm Amax: 0.04
λ: 310 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Eignung
corresponds to standard for filter test
SMILES String
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.H2O4S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;1-5(2,3)4/h5-17H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
LRWSTBIEJXJNJY-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)