Merck
85969
Supelco
Methoxypolyethylenglykol 5,000 propionsäure-N-succinimidylester
≥80%
Synonym(e):
"Polyethylenglykol-propionsäure-N-succinimidylester", PEG-succinimidyl-propionat, mono-Methyl-polyethylenglykol 5′000 propionsäure-N-succinimidylester
Größe auswählen
1 G
CHF 874.00
CHF 874.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 874.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
CHF 874.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥80%
Form
solid
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)