Merck
84010
Sigma-Aldrich
Rubidiumnitrat
purum p.a., ≥99.0% (T)
About This Item
Lineare Formel:
RbNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.47
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Qualität
purum p.a.
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (T)
Dichte
3.11 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤5000 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
[Rb+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Rb/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChIKey
RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)