83382
Quecksilber(II)-oxid
puriss. p.a., ACS reagent, yellow, ≥99.0% (KT)
Synonym(e):
Mercuric oxide
About This Item
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Assay
≥99.0% (KT)
Verunreinigungen
≤0.005% total nitrogen (N)
Glührückstand (nach Reduktion)
≤0.05%
mp (Schmelzpunkt)
500 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES String
O=[Hg]
InChI
1S/Hg.O
InChIKey
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?