Merck
81415
Supelco
Polystyrol
analytical standard, for GPC, 560,000
Synonym(e):
PS
About This Item
Lineare Formel:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
for GPC
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Mol-Gew.
Mn ~502000
Mp ~526000
Mw ~524000
Methode(n)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.04
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Polystyrene is a polymer that belongs to the class of polyhydrocarbons. It can be obtained via polymerization of styrene in the presence of a peroxide initiator.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Moldoveanu.CS et al.
Analytical Pyrolysis of Synthetic Organic Polymers (2005)