Wichtige Dokumente
81401
Polystyrol
analytical standard, for GPC, 500
Synonym(e):
PS
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
for GPC
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Mol-Gew.
Mn ~470
Mp ~472
Mw ~520
Methode(n)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.11
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?