Wichtige Dokumente
81112
GC stationäre Phase
phase Synperonic PE/F68, bottle of 50 g
Synonym(e):
Pluronic® F68, Poly-(Propylenglycol)-Block-poly-(Ethylenglycol)-Block-Poly-(Propylenglycol)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
stationary phase for GC
Qualitätsniveau
Beschreibung
block copolymer of polyethylene and polypropylene glycol
non-ionic
Form
solid
Mol-Gew.
~8350
Verpackung
bottle of 50 g
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Aktive Matrixgruppe
Synperonic PE/F68 phase
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)