Merck
78814
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-4-methoxy-mandelsäure-ethylester
≥99.0%
Synonym(e):
Hydroxy-(3-hydroxy-4-methoxy-phenyl)-essigsäure-ethylester, Isovanillinmandelsäure-ethylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H14O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.23
Beilstein:
3137338
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.0%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
124-130 °C
SMILES String
CCOC(=O)C(O)c1ccc(OC)c(O)c1
InChI
1S/C11H14O5/c1-3-16-11(14)10(13)7-4-5-9(15-2)8(12)6-7/h4-6,10,12-13H,3H2,1-2H3
InChIKey
TVPGKWGQPSIRLU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)