Wichtige Dokumente
78707
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-Buten-2-on
reference material
Synonym(e):
α-Ceton, Isomethyl-α-ionone
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reference material
Qualitätsniveau
Assay
≥85.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
≤10.0% (iso-β-Methylionone)
Dichte
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)C(\C)=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-10-7-6-8-14(4,5)13(10)9-11(2)12(3)15/h7,9,13H,6,8H2,1-5H3/b11-9+
InChIKey
JRJBVWJSTHECJK-PKNBQFBNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
230.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110.3 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)