Wichtige Dokumente
74989
Octylamin
analytical standard
Synonym(e):
1-Amino-octan, n-Octylamin, Caprylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.2% water
Brechungsindex
n20/D 1.429 (lit.)
n20/D 1.429
bp
175-177 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−5-−1 °C (lit.)
Dichte
0.782 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
SMILES String
CCCCCCCCN
InChI
1S/C8H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-9H2,1H3
InChIKey
IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
140.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
60 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)