Wichtige Dokumente
74658
1,2,4,5-Tetramethyl-benzol
Standard for quantitative NMR, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
Durol, 1,2,4,5-Tetramethylbenzol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
Standard for quantitative NMR
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.6 (vs air)
Dampfdruck
160 mmHg ( 140 °C)
Beschreibung
qNMR Standard for organic solvents (6.9 ppm / 2.2 ppm)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
qNMR: suitable ((standard))
qNMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
76-80 °C (lit.)
Dichte
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
Format
neat
SMILES String
Cc1cc(C)c(C)cc1C
InChI
1S/C10H14/c1-7-5-9(3)10(4)6-8(7)2/h5-6H,1-4H3
InChIKey
SQNZJJAZBFDUTD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Check out our entire range of quantitative NMR standards (qNMR standards)
Sonstige Hinweise
Geeignetes NMR-Lösungsmittel: CDCl3
Empfohlene Produkte
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The signal ratio of two different protons can be measured with tremendous precision, which enables the generation of certified reference materials for use as qNMR standards.
NMR shift charts assist in identifying impurities in deuterated solvents, aiding accurate chemical analysis.
Learn about ChemisTwin® Portal, an online analytical spectra interpretation tool. Discover its NMR lab benefits, workflow integration, and user responsibilities. Explore dRMs, algorithm accuracy, data formats, subscription possibilities, and more.
Erfahren Sie mehr über das ChemisTwin®-Portal, das Online-Analysetool zur Interpretation von Spektren. Entdecken Sie die Vorteile für Ihr NMR-Labor, die Workflow-Integration und die Benutzerrollen. Erfahren Sie mehr über die digitalen Referenzmaterialien (dRM), die Algorithmusgenauigkeit, die unterstützten Datenformate, Abonnementformate und andere Themen.
Verwandter Inhalt
ChemisTwin automates NMR result interpretation, saving time with structure confirmation and quantitative NMR measurements using electronic Reference Materials.
ChemisTwin automatisiert die Interpretation von NMR-Ergebnissen und spart Zeit bei der Strukturbestätigung und bei quantitativen NMR-Messungen mit elektronischen Referenzmaterialien.