Wichtige Dokumente
73235
Sennosid C
analytical standard
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cccc3[C@@H]([C@@H]4c5cccc(O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)c5C(=O)c7c(O)cc(cc47)C(O)=O)c8cc(CO)cc(O)c8C(=O)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C42H40O19/c43-11-14-7-18-26(16-3-1-5-22(30(16)34(50)28(18)20(46)8-14)58-41-38(54)36(52)32(48)24(12-44)60-41)27-17-4-2-6-23(59-42-39(55)37(53)33(49)25(13-45)61-42)31(17)35(51)29-19(27)9-15(40(56)57)10-21(29)47/h1-10,24-27,32-33,36-39,41-49,52-55H,11-13H2,(H,56,57)/t24-,25-,26?,27?,32-,33-,36+,37+,38-,39-,41-,42-/m1/s1
InChIKey
ZFWOUNNKSHIAFK-JZOSXXJUSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
651.9 °F
Flammpunkt (°C)
344.4 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?