Merck
71895
Sigma-Aldrich
4-Hydrazino-7-nitro-benzofurazan-Hydrazin-Addukt
for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
7-Nitro-4-benzofurazanyl-hydrazin-Hydrazin-Addukt, NBD-H
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5N5O3 · NH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Qualität
for fluorescence
Assay
≥97.0% (HPLC)
Fluoreszenz
λex 445 nm; λem 525 nm in chloroform (after derivatization with formaldehyde)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NN.NNc1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12
InChI
1S/C6H5N5O3.H4N2/c7-8-3-1-2-4(11(12)13)6-5(3)9-14-10-6;1-2/h1-2,8H,7H2;1-2H2
InChIKey
BLIOAKMSUDUCKB-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Fluorogenic derivatizing reagent for aldehydes ketones
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S. Uzu et al.
Analyst, 115, 1477-1477 (1990)