Merck
70184
Millipore
Antibiotika-Bouillon
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonym(e):
Antibiotikum-Medium Nr. 3, Grove und Randall Antibiotika-Bouillon, Prüf-Bouillon
Größe auswählen
500 G
CHF 142.00
CHF 142.00
Voraussichtliches Versanddatum13. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
CHF 142.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41171504
NACRES:
NA.74
CHF 142.00
Voraussichtliches Versanddatum13. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioChemika
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
dextrose, 1.0 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 3.68 g/L
meat extract, 1.5 g/L
peptone (from meat), 5.0 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 1.32 g/L
sodium chloride, 3.5 g/L
yeast extract, 1.5 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbe id | susceptibility testing: suitable
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
7.4±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
pharmaceutical
microbiology
Eignung
bacteria
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Klebsiella spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for coliforms
Anwendung
Wird in der Antibiotikaanalytik nach Grove & Randall verwendet (USP, FDA, Ph Eur), Gebrauch in turbidimetrischen Assays z.B auf. Penicillin, Bacitracin and Kanamycin mit S. aureus und für den Zylinder Assay von z.B. Erythromycin und Chloramphenicol mit M. inteus.
Angaben zur Herstellung
Dissolve 17.5 g in 1 litre of warm (60 C) distilled water and sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes.
Fußnote
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
D.C. Grove et al.
Assay Methods of Antibiotics, Med. Encycl. (1955)