Merck
70182
Millipore
Antibiotika-Agar Nr. 2
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonym(e):
Grundschicht-Agar, Grove und Randall Antibiotika-Agar Nr. 2
About This Item
UNSPSC-Code:
41171504
NACRES:
NA.74
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioChemika
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 15.0 g/L
meat extract, 1.5 g/L
peptone (from meat), 6.0 g/L
yeast extract, 3.0 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbe id | susceptibility testing: suitable
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
6.5±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
pharmaceutical
microbiology
Eignung
bacteria
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
Anwendung
Wird für Antibiotikaanalytik nach Grove & Randall benutzt. (USP, FDA, Ph. Eur.); empfohlen als Base Layer für den Zylinder Assay z.B. auf Penicillin und Aureomycin, für den Scheiben- und den turbidimetrischen Bacitracin-Assay .
Angaben zur Herstellung
Suspend 25.5 g in 1 litre of distilled water, heat to boiling to dissolve the medium completely. Sterilize in the autoclave at 121°C for 15 minutes.
Fußnote
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
D.C. Grove et al.
Assay Methods of Antibiotics, Med. Encycl. (1955)