Merck
69904
Sigma-Aldrich
Montmorillonit
K 30
Synonym(e):
K-Katalysator
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
powder
Oberflächenbereich
~330 m2/g
pH-Wert
2.8-3.8
InChI
1S/2Al.4O2Si.H2O.3O/c;;4*1-3-2;;;;/h;;;;;;1H2;;;/q2*+3;;;;;;3*-2
InChIKey
GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Katalysator für Alkylierungsreaktionen, Umlagerungen und Isomerisierungen
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3