Merck
Z765422
Vermiculit 2-3 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
47131905
NACRES:
NB.35
Allgemeine Beschreibung
Rohes Vermiculit (steril), bakterien- und keimfrei.
  • Hohe Absorptionsfähigkeit bis zum 5-Fachen des Eigengewichts
  • Säure- und alkalibeständig
  • Anorganisch
  • Hautfreundlich
  • Nicht elektrisch leitend
  • Geringe Wärmeleitung
  • Schallabsorbierend
  • Verrottungsfest, schimmelfrei und daher unzerstörbar
  • Nicht brennbar gemäß DIN 4102 A1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable