Merck
69534
Supelco
Derivatisierungsmittel-Set für die GC: Alkohole mit Bortrifluorid
for GC derivatization, LiChropur
Synonym(e):
Alkohole mit Bortrifluorid, Derivatisierungsmittel-Set für die GC
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
NA.22
Qualität
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
LiChropur
Form
liquid
Lagertemp.
2-8°C
Komponenten
Set enthält:
05576 Bortrifluorid [~10% (~1.3 M) in Ethanol]
15718 Bortrifluorid [~14% (~2 M) in Propanol]
15716 Bortrifluorid [~10% (~1.3 M) in Methanol]
83253 Bortrifluorid [~10% (~1.3 M) in Butano]
je 10 ml
Rechtliche Hinweise
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Kidney, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
51.8 °F
Flammpunkt (°C)
11 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)