Wichtige Dokumente
68740
3-Methyl-1-phenyl-2-Pyrazolin-5-on
purum, ≥98.0% (NT)
Synonym(e):
5-Methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Assay
≥98.0% (NT)
bp
287 °C/265 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
126-128 °C (lit.)
126-128 °C
SMILES String
CC1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H10N2O/c1-8-7-10(13)12(11-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChIKey
QELUYTUMUWHWMC-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)