67416
Acinetobacter Millichrome™ plus Agar Base
selective for bacteria: Acinetobacter spp, suitable for microbiology
Synonym(e):
Acinetobacter culture medium, Acinetobacter identification agar, Acinetobacter selective agar, AM plus Agar, Millichrome™ plus selective agar
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
EP
USP
Qualitätsniveau
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
dry heat compatible
compatible
Form
dry powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
Agar, 15.0 g/L
Chromogenic mix, 1.8 g/L
Peptone and yeast extract 12.0
Salts, 4.0 g/L
Hersteller/Markenname
MilliChrome™
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
7.0±0.2 (25 °C)
Löslichkeit
deionized water: 32.8 g/L
Anwendung(en)
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
selective for bacteria: Acinetobacter MDR
selective for bacteria: Acinetobacter spp
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Lagerung und Haltbarkeit
- Store prepared media below 8°C, protected from direct light (max. 1 month).
- Store dehydrated powder, in a dry place, in tightly sealed containers at 2-25°C.
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms