65371
(±)-α-Methoxy-α-trifluormethylphenylessigsäure
for GC derivatization, LiChropur™, ≥97.0% (T)
Synonym(e):
MTPA, Moshers Säure
About This Item
Qualität
for GC derivatization
LiChropur™
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (T)
Eignung der Reaktion
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
mp (Schmelzpunkt)
40-45 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(C(O)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O3/c1-16-9(8(14)15,10(11,12)13)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3,(H,14,15)
InChIKey
JJYKJUXBWFATTE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?