Merck
65250
Sigma-Aldrich
Dimethyl-4-Methoxyphthalat
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
4-Methoxy-benzol-1,2-dicarbonsäure-dimethylester
Größe auswählen
10 ML
CHF 258.00
CHF 258.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 ML
CHF 258.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H12O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.21
Beilstein:
2373838
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 258.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥97.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.531
bp
140 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
1.225 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)c1ccc(OC)cc1C(=O)OC
InChI
1S/C11H12O5/c1-14-7-4-5-8(10(12)15-2)9(6-7)11(13)16-3/h4-6H,1-3H3
InChIKey
WKSKDXDNBSJCIM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)