63662
trans-p-Menthan-8-ol
analytical standard
Synonym(e):
trans-2-(4-Methylcyclohexyl)-isopropanol
About This Item
Qualität
analytical standard
Assay
≥98.5% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
87-89 °C/9.5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
33-36 °C
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
C[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H20O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h8-9,11H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-
InChIKey
UODXCYZDMHPIJE-KYZUINATSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?