Wichtige Dokumente
63083
Magnesium-Ionophor II
for ion-selective electrodes, Selectophore™, function tested
Synonym(e):
N,N′′-Octamethylen-bis-(N′-heptyl-N′-methyl-methylmalonamid), ETH 5214
About This Item
Qualität
for ion-selective electrodes
function tested
Qualitätsniveau
Produktlinie
Selectophore™
mp (Schmelzpunkt)
63-65 °C
SMILES String
CCCCCCCN(C)C(=O)C(C)C(=O)NCCCCCCCCNC(=O)C(C)C(=O)N(C)CCCCCCC
InChI
1S/C32H62N4O4/c1-7-9-11-17-21-25-35(5)31(39)27(3)29(37)33-23-19-15-13-14-16-20-24-34-30(38)28(4)32(40)36(6)26-22-18-12-10-8-2/h27-28H,7-26H2,1-6H3,(H,33,37)(H,34,38)
InChIKey
UTFJQHTUZRJEKD-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)