Merck
63098
Supelco
Magnesium-Ionophor III - Membran A
Selectophore
About This Item
UNSPSC-Code:
26111700
NACRES:
NB.61
Produktlinie
Selectophore
Form
solid
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Verpackung
Box mit 5 Membranen
Sonstige Hinweise
Ionenselektive Polymermembran zur Bestimmung von Magnesium in Blut, Wasser usw.
Rechtliche Hinweise
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M. Mai-Zurawska et al.
Analytica Chimica Acta, 218, 47-47 (1989)