62559
Lithium-Ionophor II
Selectophore™, function tested
Synonym(e):
N,N,N′,N′-Tetraisobutyl-cis-cyclohexan-1,2-dicarbamid, ETH 1644
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
Selectophore™
Qualitätsniveau
Qualität
function tested
SMILES String
CC(C)CN(CC(C)C)C(=O)[C@H]1CCCC[C@H]1C(=O)N(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C24H46N2O2/c1-17(2)13-25(14-18(3)4)23(27)21-11-9-10-12-22(21)24(28)26(15-19(5)6)16-20(7)8/h17-22H,9-16H2,1-8H3/t21-,22+
InChIKey
GPFAWYFTCKIPRA-SZPZYZBQSA-N
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)