Wichtige Dokumente
58087
Natriumphosphat Dihydrat
suitable for HPLC, LiChropur™
Synonym(e):
sec-Natriumphosphat, Dinatriumphosphat, di-Natriumhydrogenphosphat, di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98.5-102.0% (T)
Hersteller/Markenname
LiChropur™
Methode(n)
HPLC: suitable
pH-Wert
8.8-9.4
Löslichkeit
H2O: 10%, clear, colorless
λ
10 % in H2O
UV-Absorption
λ: 230 nm Amax: ≤0.1
λ: 260 nm Amax: ≤0.06
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
λ: 320 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES String
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChIKey
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?