Wichtige Dokumente
57981
5-Nonadecyl-resorcin
analytical standard
Synonym(e):
1,3-Dihydroxy-5-nonadecyl-benzol, 5-Nonadecyl-1,3-benzoldiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C25H44O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23-20-24(26)22-25(27)21-23/h20-22,26-27H,2-19H2,1H3
InChIKey
PUNOCEUUYUXUGR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?