Merck
55524
Supelco
1-Decen-3-ol
analytical standard
Synonym(e):
3-Hydroxy-1-decen
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)6CH(OH)CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.27
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
Qualität
analytical standard
Assay
≥98.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
n20/D 1.444
bp
214-217 °C (lit.)
Dichte
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
SMILES String
CCCCCCCC(O)C=C
InChI
1S/C10H20O/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)4-2/h4,10-11H,2-3,5-9H2,1H3
InChIKey
NSFWLHKFTGZFBP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
197.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
91.67 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)